Learn More
2-Mesitylethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397955
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397955 5 g 5 Gramm
11387955 1 g 1 Gramm
11307965 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08032.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6950-92-1
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.25
MDL-Nummer MFCD00020609
InChI-Schlüssel FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol
PubChem CID 81389
IUPAC-Name 2-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethanol
SMILES CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mesitylethanol
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 5 g
Beilstein 1938400
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%