Learn More
2-Methanesulfonyl-4-phenyl-pyrimidine, TRC
Artikelnummer. 30478062
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478062 100 mg 100 Milligramm
30474980 50 mg 50 Milligramm
30474726 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM287623100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56734-11-3
Summenformel C11H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 234.27
IUPAC-Name 2-methylsulfonyl-4-phenylpyrimidine
SMILES CS(=O)(=O)c1nccc(n1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methanesulfonyl-4-phenyl-pyrimidine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N2O2S/c1-16(14,15)11-12-8-7-10(13-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Formelmasse 234.0463