missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7030789
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1000339-54-7
C9H7F3O2
204.148
MFCD08741399
XBRULUWQNDWLMN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde
20111868
2-methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1000339-54-7
C9H7F3O2
204.148
MFCD08741399
XBRULUWQNDWLMN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde
20111868
2-methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brechungsindex 1.475
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'