Learn More
2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazol, CDN
Artikelnummer. 30312612
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312612 0.1 g
30317161 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30312612 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDNX64910.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dihydro-2-methoxy-1 H-imidazole
CAS 28118-54-9
Summenformel C4 H8 N2 O
Menge 0.1 g
Synonym 1 H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-methoxy- (9 CI, ACI), 2-Imidazoline, 2-methoxy- (6 CI, 8 CI), 4,5-Dihydro-2-methoxy-1 H-imidazole (ACI), 2-Methoxy-2-imidazoline, 2-Methoxyimidazoline, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1 H-imidazole, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1 H-imidazole
InChI-Formel InChI=1 S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES COC1=NCCN1
IUPAC-Name 2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 100.119
Formelmasse 100.064 g/mol
Reinheit (%) min 98% chemical purity