Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11430154
19.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-51-6
C8H10O2
138.166
MFCD00002378
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
7144
2-Methoxy-4-methylphenol
CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-51-6
C8H10O2
138.166
MFCD00002378
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
7144
2-Methoxy-4-methylphenol
CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxy-4-methylphenol wird zur Herstellung von nachwachsenden Bis-(cyanat)estern verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methylphenol
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.092
Siedepunkt 220°C to 222°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.537
Menge 10 g
Beilstein 1862340
Merck Index 14,2571
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) ≥98%