Learn More
2-Methoxy-4-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027456
14.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-52-9
C7H8N2O3
168.15
MFCD00007363
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
7337
2-Methoxy-4-Nitroanilin
COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-52-9
C7H8N2O3
168.15
MFCD00007363
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
7337
2-Methoxy-4-Nitroanilin
COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Dichte 1.211
Menge 25 g
Beilstein 879619
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99%