Learn More
2-Methoxy-4-nitrophenyl-isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045833
32.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
190774-55-1
C8H6N2O3S
210.207
MFCD00041379
NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
610837
1-Isothiocyanat-2-Methoxy-4-Nitrobenzol
COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
190774-55-1
C8H6N2O3S
210.207
MFCD00041379
NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
610837
1-Isothiocyanat-2-Methoxy-4-Nitrobenzol
COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 6924925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 97%