Learn More
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031988
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1211587-84-6
C7H8F5NOS
249.199
MFCD16652485
WLURTVOYVCVDAC-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-pentafluorosulfur aniline, 2-methoxy-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 2-methoxy-5-pentafluorothio aniline
66523608
2-methoxy-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)anilin
COC1=C(C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1211587-84-6
C7H8F5NOS
249.199
MFCD16652485
WLURTVOYVCVDAC-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-pentafluorosulfur aniline, 2-methoxy-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 2-methoxy-5-pentafluorothio aniline
66523608
2-methoxy-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)anilin
COC1=C(C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(pentafluorothio)aniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 249.2
Reinheit (%) 97%