Learn More
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| CAS | 52395-25-2 |
| Summenformel | C8 H10 N2 O4 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.24 |
| Formelmasse | 230.0361 |