Learn More
2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)-pyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034008
50.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1105511-66-7
C17H32N2OSn
399.166
MFCD08275735
WWRXJELRWGUPKZ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-6-tributylstannyl pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl-6-methoxypyrazine, 2-methoxy-6-tributylstannanyl pyrazine, 2-methoxy-6-tri-n-butylstannyl pyrazine, 2-tributylstannyl-6-methoxypyrazine
16427103
Tributyl-(6-Methoxypyrazin-2-yl)Stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(=CN=C1)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1105511-66-7
C17H32N2OSn
399.166
MFCD08275735
WWRXJELRWGUPKZ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-6-tributylstannyl pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl-6-methoxypyrazine, 2-methoxy-6-tributylstannanyl pyrazine, 2-methoxy-6-tri-n-butylstannyl pyrazine, 2-tributylstannyl-6-methoxypyrazine
16427103
Tributyl-(6-Methoxypyrazin-2-yl)Stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(=CN=C1)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 399.15
Reinheit (%) 95%