Learn More
2-Methoxy-d3-essigsäure, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3 |
| CAS | 345910-00-1 |
| Summenformel | C3 2H3 H3 O3 |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(Trideuteriomethoxy)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 93.1 |
| Formelmasse | 93.0505 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |