missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxy Propane, TRC

Artikelnummer. 30475385
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
20 g
Packungsgröße:
10 Gramm
20 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475385 20 g 20 Gramm
30475328 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30475385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26694020G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 598-53-8
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Synonym 2-Methoxypropane, 2-Propylmethyl ether, Isopropyl Methyl Ether, Isopryl, Methyl Iso-propyl Ether, Methyl isopropyl Ether
IUPAC-Name 2-methoxypropane
SMILES O(C)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methoxy Propane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 20 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)5-3/h4H,1-3H3
Formelmasse 74.07
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.