missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxyacetic Acid-d3, TRC

Artikelnummer. 30474108
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474108 100 mg 100 Milligramm
30469802 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30474108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM260827100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 345910-00-1
Summenformel C3 2H3 H3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 93.1
Synonym Acetic acid, methoxy-d3- (9CI), 2-(Methoxy-d3)acetic acid, Methoxyacetic acid-d3, (Methoxy-d3)ethanoic acid, Methoxy-d3-acetic acid, Trideuteriomethoxyacetic acid, 2-Methoxyacetic Acid D3 (methoxy-D3)
IUPAC-Name 2-(trideuteriomethoxy)acetic acid
SMILES [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
Formelmasse 93.0505
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.