Learn More
2'-Methoxyacetophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156683
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
579-74-8
C9H10O2
150.18
MFCD00008725
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
68481
1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one
COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
579-74-8
C9H10O2
150.18
MFCD00008725
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
68481
1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one
COC1=CC=CC=C1C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Methoxyacetophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun oder Orange bis Gelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 131.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5383 to 1.5403
Menge 25 mL
Beilstein 08, 85
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Methoxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.