Learn More
2-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080994
29.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
135-02-4
C8H8O2
136.15
MFCD00003308
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
8658
2-methoxybenzaldehyde
COC1=CC=CC=C1C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
135-02-4
C8H8O2
136.15
MFCD00003308
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
8658
2-methoxybenzaldehyde
COC1=CC=CC=C1C=O
2-Methoxybenzaldehyde has been used to examine the acaricidal activity of Periploca sepium oil and its active component against Tyrophagus. It has also been used to obtain good enantioselectivities using Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) via hydrogen bonding in asymmetric Henry reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxybenzaldehyd wird verwendet, um die akarizide Wirkung des Öls von Periploca sepium und seine aktive Komponente gegen Tyrophagus zu untersuchen. Es wird auch verwendet, um eine gute Enantioselektivität mit Cu(OAc)-(2)-bis(oxazolin) durch Wasserstoffbrückenbindung in einer asymmetrischen Heinrich-Reaktion zu erreichen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 237°C to 238°C
Flammpunkt 117°C (242°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.561
Menge 100 g
Beilstein 606301
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%