Learn More
2-Methoxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228759
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
6609-56-9
C8H7NO
133.15
MFCD00001783
FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoanisole, o-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-methoxy, 2-methoxybenzenecarbonitrile, o-anisolnitrile, o-anisonitrile, methoxybenzonitrile, 2-methxybenzonitrile, o-methyoxybenzonitrile
81086
2-Methoxybenzonitril
COC1=CC=CC=C1C#N
6609-56-9
C8H7NO
133.15
MFCD00001783
FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoanisole, o-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-methoxy, 2-methoxybenzenecarbonitrile, o-anisolnitrile, o-anisonitrile, methoxybenzonitrile, 2-methxybenzonitrile, o-methyoxybenzonitrile
81086
2-Methoxybenzonitril
COC1=CC=CC=C1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzonitrile
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 21°C to 22°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxybenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.