Learn More
2-Methoxybenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778950
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
612-16-8
C8H10O2
138.17
MFCD00004611
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
69154
(2-Methoxyphenyl)methanol
COC1=CC=CC=C1CO
612-16-8
C8H10O2
138.17
MFCD00004611
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
69154
(2-Methoxyphenyl)methanol
COC1=CC=CC=C1CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzyl alcohol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-orange nach farblos
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2OH
Brechungsindex 1.5460 to 1.548
Menge 10 mL
Beilstein 06, 893
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.