missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxybenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3778956
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6850-57-3
C8H11NO
137.18
MFCD00008110
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
81292
(2-Methoxyphenyl)methanamin
COC1=CC=CC=C1CN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6850-57-3
C8H11NO
137.18
MFCD00008110
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
81292
(2-Methoxyphenyl)methanamin
COC1=CC=CC=C1CN

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 231°C to 233°C
Flammpunkt 100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5475 to 1.5495
Menge 10 mL
Beilstein 13, 580
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxybenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'