Learn More
2-Methoxybiphenyl, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Methoxybiphenyl wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Methoxybiphenyl wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxybiphenyl |
CAS | 86-26-0 |
Schmelzpunkt | ∼30°C |
Dichte | 1.023 |
Siedepunkt | 273°C to 274°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Summenformel | C13H12O |
Brechungsindex | 1.607 |
MDL-Nummer | MFCD00008367 |
Menge | 25 g |