Learn More
2-Methoxycarbonyl-2-methyltetralone, TRC
Artikelnummer. 30479860
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479860 50 mg 50 Milligramm
30479188 100 mg 100 Milligramm
30471497 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479860 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22457550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54125-61-0
Summenformel C13H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Synonym Methyl 2-Methyl-1-tetralone-2-carboxylate, Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-1-oxo-2-naphthalenecarboxylate
IUPAC-Name methyl 2-methyl-1-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1(C)CCc2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxycarbonyl-2-methyltetralone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14O3/c1-13(12(15)16-2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Formelmasse 218.0943