Learn More
2-Methoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023664
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-Methoxyethanol
COCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-Methoxyethanol
COCCO
Solvent for ninhydrin color reagent2-Methoxy ethanol is used as a solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Lösungsmittel für das neunwertige Farbreagenz-2-Methoxy-Ethanol wird für verschiedene Zwecke wie Lacke, Farbstoffe, Reinigungsmittel, Epoxidbeschichtung, Farben, Enteisungs-Kraftstoffzusatz in der Luftfahrt und Harze verwendet. Wird zur Herstellung von Vaskas-Komplexen d. h. Trans-Chlorocarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) und Rutheniumhydridechlorocarbonyltristriphenylphosphin verwendet. Wird außerdem bei der Synthese von 2-Aminothiazolen und Rho-assoziierten Kinase-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Aceton, Kohlenwasserstoffen, Ketonen, Glykolen und Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Kupferlegierungen und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.965
pH 4 to 7
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4025
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 99%