Learn More
2-Methoxyethanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812816
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
109-86-4
C3H8O2
76.09
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-Methoxyethanol
COCCO
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
109-86-4
C3H8O2
76.09
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-Methoxyethanol
COCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Schmelzpunkt -85.0°C
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 124.0°C
Flammpunkt 38°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.402
Menge 1 L
Merck Index 15,6063
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Güte HPLC