Learn More
2-Methoxyethanol, ACS, +99.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3256817
17.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-Methoxyethanol
COCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-Methoxyethanol
COCCO
2-Methoxy ethanol is used as solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Schmelzpunkt °C to 85°C
Dichte 0.965
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Prozentgehaltsbereich 99.3+%
Brechungsindex 1.4025
Menge 250 mL
Beilstein 1731074
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,glycerol,ether,acetone,DMFMiscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Formelmasse 76.1
Güte ACS
Physikalische Form Flüssig