Learn More
2-Methoxyethanol, ReagentPlus™, ≥99.0 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120067
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Glass Bottle
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
Reagenzgütegrad, enthält 50 ppm BHT als Stabilisator, ≥ 99.0 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Schmelzpunkt -85°C
Farbe Colorless
Dichte 0.965g/mL at 25°C
pH 4 to 7
Siedepunkt 124°C
Explosionsgrenze 0.245
Flammpunkt 40°C (104°F)
Zündpunkt 548°F
Verpackung Glass Bottle
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.402(lit.)
Menge 1 L
UN-Nummer UN1188
Beilstein 1731074
Dampfdruck 6.17mmHg (20°C)
Formelmasse 76.09g/mol
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ReagentPlus™
Physikalische Form Liquid