missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxyethanol, spektralphotometrischer Gütegrad, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7049974
51.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO

2-Methoxyethanol is used as a solvent for many different purposes such as varnishes, dyes, and resins. It is also used as an additive in airplane deicing solutions. In organometallic chemistry it is commonly used for the synthesis ofVaska's complex and related compounds such as ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Schmelzpunkt -85°C
Farbe Colorless
Dichte 0.965 g/mL
pH 4 to 7
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4025
Menge 1 L
UN-Nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,glycerol,ether,acetone,DMF
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) ≤99%
Güte Spectrophotometric
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'