Learn More
2-Methoxyhydrochinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
It finds its application in the formation of coniferyl alcohol from ferulic acid by the white rot fungus Trametes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der Bildung von Koniferylalkohol aus Ferulinsäure durch den Weißfäulpilz Trametes.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es findet seine Anwendung in der Bildung von Koniferylalkohol aus Ferulinsäure durch den Weißfäulpilz Trametes.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyhydroquinone |
Schmelzpunkt | 87°C to 91°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2045285 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 97% |