Learn More
2-Methoxymethyl-Montelukast-1,2-diol (Diastereomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxymethyl Montelukast 1,2-Diol(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 184764-27-0 |
| Summenformel | C37H40ClNO5S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-[1-hydroxy-2-(methoxymethoxy)-1-methylethyl]phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C37H40ClNO5S/c1-36(42,23-44-25-43-2)32-9-4-3-7-27(32)13-17-34(45-24-37(18-19-37)22-35(40)41)29-8-5-6-26(20-29)10-15-31-16-12-28-11-14-30(38)21-33(28)39-31/h3-12,14-16,20-21,34,42H,13,17-19,22-25H2,1-2H3,(H,40,41)/b15-10+/t34-,36?/m1/s1 |
| SMILES | COCOCC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| IUPAC-Name | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-[2-hydroxy-1-(methoxymethoxy)propan-2-yl]phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 646.24 |
| Formelmasse | 645.2316 |