Learn More
2-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10377530
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-04-9
C11H10O
158.2
MFCD00004061
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
7119
2-Methoxynaphthalin
COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-04-9
C11H10O
158.2
MFCD00004061
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
7119
2-Methoxynaphthalin
COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxynaphthalene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Siedepunkt 274°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H7OCH3
Menge 500 g
Beilstein 06, 640
Merck Index 15, 6070
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff