Learn More
2-Methoxyphenylphenylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyphenyl Phenyl Ether |
| CAS | 1695-04-1 |
| Summenformel | C13 H12 O2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-14-12-9-5-6-10-13(12)15-11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 1-Methoxy-2-phenoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.233 |
| Formelmasse | 200.084 |