Learn More
2-Methoxyphenylaceton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyphenylacetone |
| CAS | 5211-62-1 |
| Summenformel | C10 H12 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI), 2-Propanone, 1-(o-methoxyphenyl)- (8CI), (2-Methoxyphenyl)acetone, (o-Methoxyphenyl)acetone, 1-(2-Anisyl)-2-propanone, 1-(o-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2'-Methoxyphenyl-2-propanone, o-Methoxyphenyl-2-propanone, 2-Methoxybenzyl methyl ketone, o-Methoxybenzyl methyl ketone, o-Methoxyphenylacetone, ortho-Methoxyphenylacetone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1CC(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(2-methoxyphenyl)propan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.2011 |
| Formelmasse | 164.0837 |