Learn More
2-Methoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027559
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7035-03-2
MFCD00001902
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7035-03-2
MFCD00001902
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Siedepunkt 141°C to 143°C (15 mmHg)
Flammpunkt 129°C (264°F)
Summenformel C9H9NO
Menge 50 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2087748
Synonym 2-methoxyphenyl acetonitrile, 2-methoxyphenylacetonitrile, 2-methoxybenzyl cyanide, 2-2-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-methoxy, o-methoxyphenylacetonitrile, o-methoxybenzyl cyanide, o-methoxyphenyl acetonitrile, 2-2-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-methoxybenzylcyanid
InChI-Schlüssel DWJKILXTMUGXOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1CC#N
IUPAC-Name 2-(2-methoxyphenyl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
PubChem CID 81496
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%