Learn More
2-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10786442
98.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5720-06-9
C7H9BO3
151.96
MFCD00236047
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
COC1=CC=CC=C1B(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5720-06-9
C7H9BO3
151.96
MFCD00236047
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
COC1=CC=CC=C1B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenylboronic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4B(OH)2
Menge 5 g
Synonym 4-acetyl-4'-bromobiphenyl, 4'-4-bromophenyl acetophenone, 1-4-4-bromophenyl phenyl ethanone, 4'-p-bromophenyl acetophenone, 1-4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 4-acetyl-4'-bromodiphenyl, 4-bromo-4'-acetylbiphenyl, ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethan-1-one
Löslichkeitsinformationen Solubility in water:+/- 2.5% in water
IUPAC-Name (2-methoxyphenyl)boronic acid
PubChem CID 79806
Formelmasse 151.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.