Learn More
2-Methoxyresorcin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyresorcinol |
| CAS | 29267-67-2 |
| Summenformel | C7 H8 O3 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | COc1c(O)cccc1O |
| IUPAC-Name | 2-Methoxybenzol-1,3-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.14 |
| Formelmasse | 140.0473 |