Learn More
2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1, 3-benzoxazol-4-amine |
CAS | 342897-54-5 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C8H8N2O |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-methylbenzo d oxazol-4-amine, 4-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, methylbenzoxazolamine, 2-methyl-4-benzoxazolamine, 2-methylbenzoxazol-4-amine, 2-methyl-4-aminobenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-amine, 4-amino-2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-ylamine, 4-benzoxazolamine, 2-methyl |
InChI-Schlüssel | OEULNBJKLTXMSN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=NC2=C(C=CC=C2O1)N |
IUPAC-Name | 2-Methyl-1,3-Benzoxazol-4-Amin |
Molekulargewicht (g/mol) | 148.165 |