Learn More
2-Methyl-1,3-dioxolan-2-propansäuremethylester-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanoic Acid Methyl Ester-d2 |
| CAS | 1216512-70-7 |
| Summenformel | C8H12D2O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Methyl 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propionate-d2, Methyl Levulinate Ethylene Ketal-d2, Methyl 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)propanoate-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-8(11-5-6-12-8)4-3-7(9)10-2/h3-6H2,1-2H3/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC1(C)OCCO1)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-2,2-dideuterio-3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.21 |
| Formelmasse | 176.1018 |