Learn More
2-Methyl-1,3-dithian, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11309211
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
6007-26-7
KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
22329
2-Methyl-1,3-Dithian
CC1SCCCS1
6007-26-7
KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
22329
2-Methyl-1,3-Dithian
CC1SCCCS1
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1, 3-dithiane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1200g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10S2
Menge 5 mL
Molekulargewicht (g/mol) 134.255
Formelmasse 134.26
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssig