Learn More
2-Methyl-1- (3-morpholinopropyl)-5-Phenyl-1 H-Pyrrol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698560
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
306936-20-9
C19H24N2O3
328.412
MFCD01567236
OZRPKALPSGYEHX-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-3-morpholinopropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1-3-4-morpholinyl propyl-5-phenyl, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl prop-1-yl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008371, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
2736904
2-Methyl-1-(3-morpholin-4-ylpropyl)-5-phenylpyrrol-3-carbonsäure
CC1=C(C=C(N1CCCN2CCOCC2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
306936-20-9
C19H24N2O3
328.412
MFCD01567236
OZRPKALPSGYEHX-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-3-morpholinopropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1-3-4-morpholinyl propyl-5-phenyl, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl prop-1-yl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008371, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
2736904
2-Methyl-1-(3-morpholin-4-ylpropyl)-5-phenylpyrrol-3-carbonsäure
CC1=C(C=C(N1CCCN2CCOCC2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 328.41
Reinheit (%) 97%