Learn More
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 129.18 |
Reinheit (%) | 97% |