Learn More
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4511326
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
76632-23-0
C5H7NOS
129.177
KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
10582809
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
CC1=NC(=CS1)CO
76632-23-0
C5H7NOS
129.177
KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
10582809
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
CC1=NC(=CS1)CO
Chemischer Name oder Material (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.18
Reinheit (%) 97%