Learn More
2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC05704DE
Weitere Details : CAS : 20949-84-2 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021214
  • 361.10 € / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
20949-84-2
127.16
AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
2763191
CC1=NC(C=O)=CS1
C5H5NOS
MFCD06655197
4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
Spezifikation
2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
20949-84-2
100.0
C5H5NOS
4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
CC1=NC(C=O)=CS1
127.16
127.17
5g
96.5
97%
MFCD06655197
AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
2763191
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate