Learn More
2-Methyl-1,3-thiazol-4-carboximidamid Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 177.66 |
Reinheit (%) | 97% |