Learn More
2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 53207-59-3 |
| Summenformel | C11H14O3S |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | p-Methylsulfonylisobutyrophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14O3S/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(7-5-9)15(3,13)14/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.29 |
| Formelmasse | 226.0664 |