Learn More
2-Methyl-1,5-diphenyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge SP00294DA
Weitere Details : CAS : 109812-64-8 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
109812-64-8 | |
277.323 | |
DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N | |
2735512 | |
CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O |
C18H15NO2 | |
MFCD01567220 | |
2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid | |
2-Methyl-1,5-diphenylpyrrol-3-carbonsäure |
Spezifikation
2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid | |
1g | |
97.0 | |
C18H15NO2 | |
2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid | |
CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O | |
277.323 | |
277.32 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
109812-64-8 | |
97% | |
MFCD01567220 | |
DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methyl-1,5-diphenylpyrrol-3-carbonsäure | |
2735512 | |
97% |