Learn More
2-Methyl-1-Buten-3-yn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044384
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
78-80-8
C5H6
66.103
MFCD00008599
BOFLDKIFLIFLJA-UHFFFAOYSA-N
isopropenylacetylene, 2-methyl-1-buten-3-yne, valylene, 1-buten-3-yne, 2-methyl, 3-methyl-3-buten-1-yne, 2-methylbutenyne, isopropenyl acetylene, acmc-20anrd, 2-methyl-1-butenyne, 2-methyl-l-buten-3-yne
62323
2-Methylbut-1-en-3-yn
CC(=C)C#C
78-80-8
C5H6
66.103
MFCD00008599
BOFLDKIFLIFLJA-UHFFFAOYSA-N
isopropenylacetylene, 2-methyl-1-buten-3-yne, valylene, 1-buten-3-yne, 2-methyl, 3-methyl-3-buten-1-yne, 2-methylbutenyne, isopropenyl acetylene, acmc-20anrd, 2-methyl-1-butenyne, 2-methyl-l-buten-3-yne
62323
2-Methylbut-1-en-3-yn
CC(=C)C#C
2-Methyl-1-buten-3-yne is a reagent used in analytical studies to determine the aroma compounds present in various things by using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-buten-3-in ist ein Reagenz, das in analytischen Studien verwendet wird, um die in verschiedenen Dingen vorhandenen Aromaverbindungen mithilfe von Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrieverfahren zu bestimmen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Schwermetallpulver und Hitze. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-buten-3-yne
Schmelzpunkt -113°C
Dichte 0.694
Siedepunkt 32°C to 33°C
Flammpunkt −45°C (−49°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.418
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 969175
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 66.1
Reinheit (%) 97%