Learn More
2-Methyl-1-morpholino-2-propanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453753
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10453753 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10103602 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453753 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01187CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 6105-75-5
Summenformel C8H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.25
MDL-Nummer MFCD01714129
InChI-Schlüssel JCXYZQUYVNLCTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-morpholinopropan-2-amine, 2-methyl-1-morpholin-4-yl propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-yl-ethylamine, 2-methyl-1-morpholino-2-propanamine, 4-2-amino-2-methylpropyl morpholine, morpholine, 4-2-amino-2-methylpropyl, morpholine, n-2-aminoisobutyl, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethyl amine, 4-morpholineethanamine, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 201497
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Morpholin-4-ylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(N)CN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-morpholino-2-propanamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%