Learn More
2-Methyl-1-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400128
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400128 5 mL 5 Milliliter
15410128 25 mL 25 Milliliter
15420128 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53373.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Methyl-1-pentene is prepared from 2-Methyl-1-pentene. 2-methyl-1-pentene is used in copolymerization of ethylene catalyzed by nonbridged half-titanocenes. The isomerization of 2-methyl-1-pentene leads to anionic activation of c-h bonds in olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-penten wird aus 2-Methyl-1-penten hergestellt. 2-Methyl-1-Penten wird bei der Copolymerisierung von Ethylen verwendet, das durch Titanocen mit Halbstrukturformel ohne Brücken katalysiert wird. Die Isomerisierung von 2-Methyl-1-Penten führt zur anionischen Aktivierung von c-h-Bindungen in Olefinen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-29-1
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00009405
InChI-Schlüssel WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
PubChem CID 12986
IUPAC-Name 2-Methylpent-1-en
SMILES CCCC(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-pentene
Schmelzpunkt -136°C
Dichte 0.682
Siedepunkt 62°C
Flammpunkt −27°C (−17°F)
Brechungsindex 1.392
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2288
Beilstein 1340499
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 97%