Learn More
2-Methyl-1Penten 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051320 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10061320 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051320 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127400100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-29-1
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.15
MDL-Nummer MFCD00009405
InChI-Schlüssel WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
PubChem CID 12986
IUPAC-Name 2-Methylpent-1-en
SMILES CCCC(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-pentene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -136.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6800g/mL
Siedepunkt 62.0°C
Flammpunkt −26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2C(CH3)=CH2
Brechungsindex 1.3910 to 1.9300
Menge 10 mL
Beilstein 01, I, 90
Relative Dichte 0.68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-pentene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.