Learn More
2-Methyl-1-phenyl-1-propen (> 85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-phenyl-1-propene |
| CAS | 768-49-0 |
| Summenformel | C10 H12 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Benzene, (2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzene, (2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Benzene, (2-methylpropenyl)- (6CI,7CI,8CI), Benzene, isobutenyl- (3CI), (2-Methyl-1-propen-1-yl)benzene, (2-Methyl-1-propenyl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene, 1,1-Dimethyl-2-phe |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=Cc1ccccc1)C |
| IUPAC-Name | 2-Methylprop-1-enylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.202 |
| Formelmasse | 132.094 |