missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-1-Propenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228819
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38614-36-7, 109-99-9
C4H7BrMg
159.31
MFCD00209600
BKVIQODYSREJQH-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 2-methylpropenylmagnesium bromide, 2-methyl-propenylmagnesium bromide, 2-methylpropenyl magnesium bromide, bkviqodysrejqh-uhfffaoysa-m, 2-methyl propenyl magnesium bromide, 2-methylprop-1-enylmagnesium bromide, 2-methylprop-1-enyl magnesium bromide, grignard reagent
4456485
Magnesium(2+)-2-methylprop-1-en-1-idbromid
CC(C)=C[Mg]Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38614-36-7, 109-99-9
C4H7BrMg
159.31
MFCD00209600
BKVIQODYSREJQH-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 2-methylpropenylmagnesium bromide, 2-methyl-propenylmagnesium bromide, 2-methylpropenyl magnesium bromide, bkviqodysrejqh-uhfffaoysa-m, 2-methyl propenyl magnesium bromide, 2-methylprop-1-enylmagnesium bromide, 2-methylprop-1-enyl magnesium bromide, grignard reagent
4456485
Magnesium(2+)-2-methylprop-1-en-1-idbromid
CC(C)=C[Mg]Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
CAS Min. % 7.53, 90.8
CAS Max. % 9.2, 92.47
Farbe Orange nach Gelb
Dichte 0.9520g/mL
Flammpunkt −15°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.952
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 159.31
Physikalische Form Lösung
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'