Learn More
2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole, TRC
Artikelnummer. 30003250
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003250 25 mg 25 Milligramm
30007019 10 mg 10 Milligramm
30004997 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM20336125MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13100-00-0
Summenformel C12 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 186.253
Synonym 2,3,4,9-Tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline, 2-Methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole, 2-Methyltetrahydro-β-carboline, N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline, NSC 683435;
IUPAC-Name 2-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole
SMILES CN1CC2=C(CC1)C3C(=CC=CC=3)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2/c1-14-7-6-10-9-4-2-3-5-11(9)13-12(10)8-14/h2-5,13H,6-8H2,1H3
Formelmasse 186.116